Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Aroclor 1254 (PCB-mélange, 54% chloré)

Fournisseur: Merck

48586
48586.EA 100 EUR InStock
48586.
Aroclor 1254 (PCB-mélange, 54% chloré)
Aroclor 1254 (PCB-mélange, 54% chloré)


Point d'ébullition: 365 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10 °C
Densité: 1.495…1.505 g/cm³ (65 °C)
Numéro CAS: 11097-69-1
ONU: 3432
ADR: 9,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité