Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide nitrique concentré pour une dilution à 1 mol en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Danger

4868.EA 0 EUR InStock
4868.
Acide nitrique concentré pour une dilution à 1 mol en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Acide nitrique


Formule: HNO₃
Densité: 1.38 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (mol/l) 0.998-1.002

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité