EDTA sel disodique concentré pour une dilution à 0.01 mol en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
4870.EA 38.53 EUR InStock
4870.
EDTA sel disodique concentré pour une dilution à 0.01 mol en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
EDTA sel disodique
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070672
Numéro CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (mol/l) 0.0099-0.0101
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité