EDTA sel disodique concentré pour une dilution à 0.1 mol/l en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Dose for preparation of 1 litre of solution.
4871.EA 47.61 EUR InStock
4871.
EDTA sel disodique concentré pour une dilution à 0.1 mol/l en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
EDTA sel disodique
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Numéro MDL: MFCD00070672
Numéro CAS: 139-33-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité