Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Nitrophenyl phosphate DiTris salt ≥98% (par HPCE), Calbiochem®

Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)

487655-5
487655-5EA 77.3 EUR InStock
487655-5
p-Nitrophenyl phosphate DiTris salt ≥98% (par HPCE), Calbiochem®
p-Nitrophenyl phosphate DiTris salt
Substrate for alkaline phosphatase-based ELISA assays.

Synonyms: pNPP, 2Tris


Formule: C₆H₆NO₆P
Numéro MDL: MFCD00037009
Numéro CAS: 68189-42-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form Off-white to pale yellow solid
Purity ≥98% by HPLC
Contaminants (Free-p-Nitrophenol) ≤0,05%
Storage 2 - 8 °C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité