Phosphate de 4-nitrophényle, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
487663-10
487663-10EA 271 EUR InStock
487663-10
Phosphate de 4-nitrophényle, Sigma-Aldrich®
Phosphate de 4-nitrophényle
Formule: C₆H₆NO₆P
Numéro CAS: 330-13-2
EINECS: 206-353-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité