Dichlorométhane 99,5 GC_ASSAY_METHOD, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Attention
Synonyms: Methylene chloride
4881-26EA 0 EUR InStock
4881-26
Dichlorométhane 99,5 GC_ASSAY_METHOD, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Dichlorométhane
Formule: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Point d'ébullition: 39.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
ONU: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥99.5%
ACS - Assay (CH₂Cl₂) (by GC) ≥99.5 %
Appearance (clear, colorless liquid) Passes Test
ACS - Carbon Tetrachloride (mg/L) ≤10.0000 ppm
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Free Halogens Passes Test
ACS - Residue after Evaporation ≤0.002 %
ACS - Titrable Acid (meq/g) ≤0.0003
ACS - Water (H₂O)(by coulometry) ≤0.02 %
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité