Sterilisation indicators
Fournisseur: PHAGOGENE
60150 60151
489-0013EA 133 EUR InStock
489-0013 489-0014
Sterilisation indicators
Indicateurs de stérilisation
The indicator turns from yellow to blue upon autoclaving.
  • Non-sequential indicator
  • Non-toxic organic ink
  • Declination according to cycles of autoclaving: 'short cycle', 'standard cycle' or 'prion cycle'
Certifications: Compliant with ISO standards.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité