Bowie-Dick type test pack
Fournisseur: PHAGOGENE
60149
489-0039EA 24.7 EUR InStock
489-0039
Bowie-Dick type test pack
Indicateurs de stérilisation
Bowie-Dick is ready-to-use test package for daily penetration test of steam for sterilisers with porous charge.
  • Yellow or blue free turn indicating the good extraction of the air
  • Non-toxic organic ink
Certifications: Conforms to ISO 11140-4; BSI Kitemark certified.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité