Indicateurs de stérilisation
Fournisseur: SÜDPACK MEDICA
7600012
489-0046EA 39.6 EUR InStock
489-0046
Indicateurs de stérilisation
Indicateurs de stérilisation
Tapes indicators by dry heat sterilisation.
The tape (ethylene oxide) changes from white to black after 3,5 minutes at 134 °C.
Dry heat steriliser tape (poupinel) changes from green to different shades of brown after a period at a temperature between 155 and 180 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité