Pastilles indicatrices de stérilisation à l'autoclave
Fournisseur: CROSSTEX
CPI-S01
489-0047EA 241 EUR InStock
489-0047
Pastilles indicatrices de stérilisation à l'autoclave
Indicateurs de stérilisation
Pastilles autocollantes, non toxiques qui virent du bleu au rose après exposition à 121 °C pendant 10 minutes ou 2 minutes à 134 °C. Changement de couleur possible si exposition prolongée. Le virage de couleur du bleu au rose est influencé par le temps, la température et la présence de vapeur saturée.
  • Fabrication à l'aide d'une encre à base d'eau  sans métaux lourds
  • Conservation: 18 mois à température ambiante
Exposed indicators are stable and will remain pink when stored under labeled conditions.
Certifications: Conformes à ISO 11140-1 section 6 classe 1
Conditionnement: Each roll is individually packaged with a certificate of conformance to ensure the products’ quality and consistency.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité