Rubans indicateurs et de contrôle de stérilisation
Fournisseur: SÜDPACK MEDICA
7600026
489-0050EA 140 EUR InStock
489-0050
Rubans indicateurs et de contrôle de stérilisation
Indicateurs de stérilisation
l'indicateur présente différentes couleurs en fonction du temps et de la température de stérilisation:
Strips to be placed on the various parts to be sterilised. Turn from white to black during autoclaving.
Temperature/duration/colour:
121 °C, 3 minutes: light brown
121 °C, 10 minutes: dark brown
134 °C, 0.5 minutes: light brown
134 °C, 2 minutes: dark brown
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité