Indicateurs de stérilisation à la vapeur
Fournisseur: SÜDPACK MEDICA
7600028
489-0100EA 203 EUR InStock
489-0100
Indicateurs de stérilisation à la vapeur
Indicateurs de stérilisation
Stérilisation à la vapeur. Les étiquettes passent du rose au marron foncé après la stérilisation.
Conditionnement: rouleau de 5000 étiquettes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité