Autoclave Sterilisation Tape
Fournisseur: KARTELL
1052
489-1310EA 22 EUR InStock
489-1310
Autoclave Sterilisation Tape
Indicateurs de stérilisation
Ruban adhésif en papier crêpé.
  • Totally lead free
Conçu comme indicateur de stérilisation à la vapeur (20 minutes à 120 °C, 10 minutes à 125 °C ou 5 minutes à 135 °C). La couleur vire du blanc au brun à la stérilisation.
Collapse All
Désignation Longueur Largeur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Adhesive tape for steam sterilisation. lead, latex and solvent free 55 m 19 mm 1 Roll 489-1310
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité