Rubans indicateurs pour chaleur sèche
Fournisseur: KARTELL
1051
489-1410EA 72.1 EUR InStock
489-1410
Rubans indicateurs pour chaleur sèche
Indicateurs de stérilisation
Ruban adhésif.
Spécialement conçu pour la stérilisation par chaleur sèche (30 minutes à 155 °C). Changement de couleur de blanc à marron.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité