Dibromure de cuivre 50% en solution aqueuse, AR®, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
Synonyms: Cupric bromide, Cuprous bromide
4895-22EA 1662.76 EUR InStock
4895-22
Dibromure de cuivre 50% en solution aqueuse, AR®, Macron Fine Chemicals™
Dibromure de cuivre
Formule: Br₂Cu
MW: 223,35 g/mol
Densité: 1.50 kg (1 L)
Numéro MDL: MFCD00010970
Numéro CAS: 7789-45-9
ONU: 3264
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 49 - 51%
Appearance (dark brown/black solution) Passes Test
Assay (CuBr₂) 49 - 51 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤0.15 %
Substances not Precipitated by H₂S (as SO₄) ≤0.10 %
Iron (Fe) ≤0.003 %
pH of 10% solution 2.7 - 3.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité