J.T.Baker®, Robotic Tips Type QG
Fournisseur: Avantor
49018-0106EA 310 EUR InStock
49018-0106
J.T.Baker®, Robotic Tips Type QG
Pointes de pipettes
Convient pour une utilisation sur des instruments robotiques tiers QIAgility. Disponible en version conductrice, avec filtre, non stérile et en version marquée CE-IVD pour les applications de diagnostic clinique.
  • Fabriqué dans un environnement propre (salle blanche de classe 8)
  • Contrôle qualité de pointe
  • Niveau de pureté: PCR clean
  • Idéal pour l'analyse à haut débit et la purification de l'ADN
  • Emballé sous blister
La validation des embouts sur l'instrument pour des applications spécifiques relève de la responsabilité de l'utilisateur.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité