2,4'-DDT
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: o,p'-DDT, 2,2,2,o,p'-Pentachloroethylidenebisbenzene
49018
49018.EA 260 EUR InStock
49018.
2,4'-DDT
2,4'-DDT
Formule: C₁₄H₉Cl₅
MW: 354.49 g/mol
Numéro CAS: 789-02-6
EINECS: 212-332-5
ONU: 2761
ADR: 6.1 III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité