Melting point standards, potassium nitrate, traceable to primary standards, Supelco®
Fournisseur: Merck
49143-5G
49143-5GEA 53.2 EUR InStock
49143-5G
Melting point standards, potassium nitrate, traceable to primary standards, Supelco®
Étalons Étalons de point de fusion
Mettler-Toledo Calibration substance ME 51143095, Potassium nitrate, traceable to primary standards (LGC).
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39ac82ec14da06cc81b1a5bd430c938cb4503276&vid=39ac82ec14da06cc81b1a5bd430c938cb4503276&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité