Acide acétique ≥99.8% (par GC) additif éluant, pour LC-MS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
49199-50ML
49199-50MLEA 70.7 EUR InStock
49199-50ML
Acide acétique ≥99.8% (par GC) additif éluant, pour LC-MS, Fluka™
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
Point d'ébullition: 118 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 16 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
ONU: 2789
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=857749088d189a3a5b82cd46ad4fc0329d1ffbf9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Density 2.07 (vs air)
Assay 99.5 - 100.5 %
Purity (GC) Min. 99.8 %
Solidification Point 16.3 - 16.7 °C
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Silver (Ag) Max. 0.01 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.05 ppm
Arsenic (As) Max. 0.01 ppm
Barium (Ba) Max. 0.01 ppm
Beryllium (Be) Max. 0.01 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.2 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.02 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.01 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.05 ppm
Copper (Cu) Max. 0.01 ppm
Iron (Fe) Max. 0.2 ppm
Germanium (Ge) Max. 0.05 ppm
Potassium (K) Max. 0.1 ppm
Lithium (Li) Max. 0.01 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.01 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.02 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.05 ppm
Lead (Pb) Max. 0.02 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.01 ppm
Titanium (Ti) Max. 0.01 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.05 ppm
Vanadium (V) Max. 0.01 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.05 ppm
Zirconium (Zr) Max. 0.1 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.5 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 0.5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.5 ppm
Suitability for the LC-MS complying
Acetic aNHydride (GC) Max. 0.01 %
APHA max. 10
Explosion Limit 4 %, 59 °F
Refractive Index n20/D 1.371 (lit.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité