Pyridine-3-sulphonyl chloride ≥98.0% (par GC), LiChropur™ réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
49432-1G
49432-1GEA 59.9 EUR InStock
49432-1G
Pyridine-3-sulphonyl chloride ≥98.0% (par GC), LiChropur™ réactif de dérivatisation, pour HPLC, Supelco®
Pyridine-3-sulphonyl chloride
Formule: C5H4ClNO2S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03452747
Numéro CAS: 16133-25-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59bd44e8de02374398480881a78eb8141f18dc3b&vid=000df0bf30b2330e5047e0e01cf7535971ca8987&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité