Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxycinnamique, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
49508-10X10MG-
49508-10X10MG-EA 315 EUR InStock
49508-10X10MG-
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxycinnamique, Supelco®
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthoxycinnamique
Formule: C₁₁H₁₂O₅
Point d'ébullition: 378 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 200…202 °C
Numéro MDL: MFCD00004401
Numéro CAS: 530-59-6
EINECS: 208-487-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité