Acide heptafluorobutyrique 0.5 M pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
49540-100ML-F
49540-100ML-FEA 318 EUR InStock
49540-100ML-F
Acide heptafluorobutyrique 0.5 M pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Acide heptafluorobutyrique
Formule: C₄HF₇O₂
Numéro MDL: MFCD00004171
Numéro CAS: 375-22-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f414d1bfc5ec3d8ebcc5c59df9ff1f4d705651fc&vid=33670846a66a6866a6bfa1c8ac8736e675513e32&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité