Multi-element standard solution 3 for ICP, TraceCERT®, Supelco®
Fournisseur: Merck
49596-100ML
49596-100MLEA 122 EUR InStock
49596-100ML
Multi-element standard solution 3 for ICP, TraceCERT®, Supelco®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Ca, 2000 mg/l
K, 200 mg/l
Mg, 400 mg/l
Na, 1000 mg/l
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité