Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Éthyldiisopropylamine ≥99.5%, Qualité Biotechnologie, Burdick & Jackson™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Hünig’s base, N,N-Diisopropylethylamine, N.N’-Diisopropyl ethylamine, DIPEA

496219-2L
496219-2LEA 1270 EUR InStock
496219-2L
N-Éthyldiisopropylamine ≥99.5%, Qualité Biotechnologie, Burdick & Jackson™
N-Éthyldiisopropylamine


Formule: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Point d'ébullition: 128.33 °C
Point de fusion: –19.99 °C
Densité: 0.75 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008868
Numéro CAS: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
ONU: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.45 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
APHA Max. 20
Vapor Pressure 31 mmHg ( 37.7 °C)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité