Organic reference standard, 4-Butylresorcinol, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
49797-100MG
49797-100MGEA 157 EUR InStock
49797-100MG
Organic reference standard, 4-Butylresorcinol, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
4-n-butylresorcinol is a derivative of resorcinol and a potent human tyrosinase inhibitor. It may be used to decrease skin irritation and is also known to inhibit melanin production.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e31df5181832f654f9d0db12df0ad77bf3559a5b&vid=e31df5181832f654f9d0db12df0ad77bf3559a5b&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité