Ether de pétrole, 35…60 °C, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
4980-26EA 0 EUR InStock
4980-26
Ether de pétrole, 35…60 °C, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 35…60 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
ONU: 1268
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements Passes Test
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤10
ACS - Acidity Passes Test
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Residue after Evaporation ≤0.001 %
Appearance and Color Passes Test
ACS - Boiling Range(Lower) 35 - 60 °C
ACS - Boiling Range(Upper) 35 - 60 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité