Organic reference standard, Ammelide, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
49866-10MG
49866-10MGEA 81.9 EUR InStock
49866-10MG
Organic reference standard, Ammelide, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Ammelide can be synthesised via hydrolysis of 2-amino-4,6-dichloro-s-triazine in the presence of acid or base or by the reaction between urea and cyanogen iodide at 130 to 140 degrees.
Conditionnement: Bottomless glass bottle contents are inside inserted with fused cone.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83a6365c0f00873f2cee56c24c710c768bfae6fe&vid=83a6365c0f00873f2cee56c24c710c768bfae6fe&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité