Ethyle acétate ≥99.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
4992-26EA 0 EUR InStock
4992-26
Ethyle acétate ≥99.5% (par GC, corrigé de la teneur en eau), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Ethyl acetate
Formule: CH₃COOC₂H₅
Point d'ébullition: 77.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
ONU: 1173
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=1e605bc1c5a21336b4d235f89449db65f680b408&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥99.5%
ACS - Assay (CH₃COOC₂H₅) (by GC, corrected for water) ≥99.5 %
Appearance (clear, colorless liquid) Passes Test
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Residue after Evaporation ≤0.003 %
ACS - Solubility in H₂O Passes Test
ACS - Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
ACS - Titrable Acid (meq/g) ≤0.0009
ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.2 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité