Avantor® Apex II Amino, HPLC Columns
Fournisseur: Avantor
4M15344EA 854 EUR InStock
4M15344
Avantor® Apex II Amino, HPLC Columns
Colonnes pour chromatographie
Avantor® Apex HPLC column phases are recommended for routine analyses.
  • Conventional 100 Å pore size spherical silica
  • Narrow particle distribution
  • Controlled surface area
  • USP L8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité