Nicotinamide, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, FCC, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attention
5.00299.9020
5.00299.9020EA 1870 EUR InStock
5.00299.9020
Nicotinamide, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, FCC, SAFC®
Nicotinamide
Formule: C₆H₆N₂O
Point d'ébullition: 334 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 127…128 °C
Densité: 1.4463 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006395
Numéro CAS: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 12,06574
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité