DL-α-Tocophérol, poudre séchée par pulvérisation, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: (±)-α-Tocopherol, Vitamin E Alcohol, all-rac-α-Tocopherol, 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol, 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol, DL-alpha-Tocopherol, Vitamin E
5.00878.9024
5.00878.9024EA 0 EUR InStock
5.00878.9024
DL-α-Tocophérol, poudre séchée par pulvérisation, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, SAFC®
DL-α-Tocophérol
Vitamine E poudre sèche vaporisée (50 g de all-rac-α-tocophérol acétate acétate dans 100 g de substance)
Formule: C₂₉H₅₀O₂
MW: 430,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD00072051
Numéro CAS: 10191-41-0
EINECS: 233-466-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
all-rac-α-Tocopheryl acetate content (GC, Ph Eur) 50.0 - 57.5 %
Identity (GC) passes test
As (Arsenic) ≤ 0.0003 %
Cu (Copper) ≤ 50 ppm
Pb (Lead) ≤ 10 ppm
Zn (Zinc) ≤ 25 ppm
Ethanol (HS-GC) ≤ 5000 ppm
Acetic acid (HS-GC) ≤ 5000 ppm
Heptane (HS-GC) ≤ 5000 ppm
Methanol (HS-GC) ≤ 3000 ppm
Pyridine (HS-GC) ≤ 200 ppm
Toluene (HS-GC) ≤ 890 ppm
Residual solvents (ICH Q3C) excluded by production process
Loss on drying ≤ 5.0 %
Total aerobic microbial count (TAMC) ≤ 1000 CFU/g
Total combined yeasts/moulds count (TYMC) ≤ 100 CFU/g
Bile-tolerant gram-negative bacteria (absent in 1 g) passes test
Candida albicans (absent in 1 g) passes test
Escherichia coli (absent in 1 g) passes test
Pseudomonas aeruginosa (absent in 1 g) passes test
Salmonella (absent in 10 g) passes test
Staphylococcus aureus (absent in 1 g) passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité