Vitamine K1 (Phytoménadione) 1% trituration de lactose
Fournisseur: Merck
5.01758.5000
5.01758.5000EA 0 EUR InStock
5.01758.5000
Vitamine K1 (Phytoménadione) 1% trituration de lactose
Vitamine K1 (Phytoménadione)
Formule: C₃₁H₄₆O₂
Numéro MDL: MFCD00214063
Numéro CAS: 84-80-0
EINECS: 201-564-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité