Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide acétique ≥100%, LiChropur™ pour LC-MS, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ100

5.33001.0050
5.33001.0050EA 71.4 EUR InStock
5.33001.0050
Acide acétique ≥100%, LiChropur™ pour LC-MS, Supelco®
Acide acétique
Synonyms: Ethanoic acid


Formule: H₃CCOOH
Point d'ébullition: 116…118 °C
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1.05 g/cm³
Point d'éclair: 39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
ONU: 2789
ADR: 8 (3),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=857749088d189a3a5b82cd46ad4fc0329d1ffbf9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric) ≥ 99.8 %
Color ≤ 5 Hazen
Al (Aluminium) ≤ 2.0 ppb
Ca (Calcium) ≤ 20.0 ppb
Cu (Copper) ≤ 1.0 ppb
Fe (Iron) ≤ 20.0 ppb
K (Potassium) ≤ 2.0 ppb
Mg (Magnesium) ≤ 2.0 ppb
Na (Sodium) ≤ 5.0 ppb
NH4 (Ammonium) ≤ 10 ppb
Residue on ignition (as sulfate) ≤ 2 ppb
Intensity of background mass peak based on reserpine (ESI positive) ≤ 2 ppb
Intensity of background mass peak based on reserpine (APCI negative) ≤ 20 ppb
2,5 % (v/v) acid/base in 50/50 (v/v) acetonitrile/water

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité