Ammoniaque 25%, LiChropur™ pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
5.33003.0050
5.33003.0050EA 100 EUR InStock
5.33003.0050
Ammoniaque 25%, LiChropur™ pour LC-MS, Supelco®
Ammoniaque
Formule: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Point d'ébullition: 37.7 °C
Point de fusion: –57,5 °C
Densité: 0.903 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
ONU: 2672
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Density (20 °C) 0,903 g/cm³
Explosion limit (V) 15,4 – 33,6%
Vapor pressure (20 °C) 483 hPa
Assay 25%
Storage Store at +15 °C – +25 °C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité