Ammonium acétate ≥98% (par alcalimétrie), LiChropur™ pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Acetic acid ammonium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.33004.0050
5.33004.0050EA 228 EUR InStock
5.33004.0050
Ammonium acétate ≥98% (par alcalimétrie), LiChropur™ pour LC-MS, Supelco®
Ammonium acétate
Formule: H₃CCOONH₄
MW: 77,08 g/mol
Point de fusion: 114 °C
Densité: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013066
Numéro CAS: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité