Ammonium hydrogénocarbonate, LiChropur™ pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Ammonium bicarbonate
5.33005.0050
5.33005.0050EA 100 EUR InStock
5.33005.0050
Ammonium hydrogénocarbonate, LiChropur™ pour LC-MS, Supelco®
Ammonium hydrogen carbonate
Formule: NH₄HCO₃
MW: 79,06 g/mol
Point de fusion: 106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012138
Numéro CAS: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
pH value (50 g/l, H₂O, 20 °C) 8
Vapor pressure 67 hPa (20 °C)
Solubility 220 g/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité