N,N-Diméthylformamide ≥99.9%, LiChrosolv® pour la chromatographie en phase liquide, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
5.43897.1000 5.43897.2500
5.43897.1000EA 162 EUR InStock
5.43897.1000 5.43897.2500
N,N-Diméthylformamide ≥99.9%, LiChrosolv® pour la chromatographie en phase liquide, Supelco®
N,N-Diméthylformamide
Formule: HCON(CH₃)₂
MW: 73.09 g/mol
Point d'ébullition: 153 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –61 °C
Point d'éclair: 57.5 °C
Numéro MDL: MFCD00003284
Numéro CAS: 68-12-2
ONU: 2265
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) ≥ 99.9 %
Water ≤ 0.03 %
Transmission (at 275 nm) ≥ 65 %
Transmission (at 300 nm) ≥ 90 %
Transmission (at 350 nm) ≥ 99.5 %
Transmission (at 400 nm) ≥ 99.5 %
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 1 L 5.43897.1000
Flacon Verre 2,5 L 5.43897.2500
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité