Minimum essential medium (MEM) alpha medium, Corning®
Fournisseur: Corning
50-012-PC
50-012-PCEA 87.98 EUR InStock
50-012-PC
Minimum essential medium (MEM) alpha medium, Corning®
Milieux de culture cellulaire
Minimum Essential Medium (MEM) is a common cell culture medium developed from early work using Basal Medium Eagle (BME) with normal mammalian fibroblasts and certain subtypes of HeLa cells.
  • Low endotoxin - < 0,25EU/mL
  • Mycoplasma tested
  • Liquid media products are formulated with cell culture grade WFI water
  • Manufactured in a cGMP environment
MEM is modified with higher concentrations of amino acids to more closely approximate the protein composition of mammalian cells. When supplemented with serum, MEM has been used for cultivation of a wide variety of cells grown in monolayers, such as fibroblasts.
Certifications: Triple 0,1 µm sterilized.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..