Medium, Ham's F-12, Corning®
Fournisseur: Corning
50-040-PB
50-040-PBEA 51.04 EUR InStock
50-040-PB
Medium, Ham's F-12, Corning®
Milieux de culture cellulaire
Ham's F-12 media was originally formulated for the serum-free culture of CHO cells, and is based on Ham's F-10 medium with increased concentrations of choline, inositol, putrescine, and several amino acids.
  • Low endotoxin - < 0,25 EU/ml
  • Mycoplasma tested
  • Liquid media formulations are formulated with cell culture grade WFI water
  • Manufactured in a cGMP environment
This medium is also suitable for carcinoma cells, rat skeletal myoblasts, Chinese hamster lung cells, and rat, rabbit, and chicken embryos.
Collapse All
Désignation Format du milieu Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Ham's F-12 medium, powder with L-glutamine without sodium bicarbonate Powder 10 L 50-040-PB
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..