Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: Tonbo Biosciences
50-8034-M001
50-8034-M001EA 408 EUR InStock
50-8034-M001
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Goat anti-mouse IgG (H+L), secondary antibody, conjugated to SureLight® R-Phycoerythrin, 1mg

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope: Heavy and light chain
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité