BAPTA tetrapotassium salt ≥95% (par CCM) chélateur d'ions, pour détermination du calcium
Fournisseur: Biotium
50002
50002.EA 360 EUR InStock
50002.
BAPTA tetrapotassium salt ≥95% (par CCM) chélateur d'ions, pour détermination du calcium
BAPTA tetrapotassium salt
BAPTA and its derivatives are calcium chelators that are commonly used to form calcium buffers with well-defined calcium concentrations. By injecting the chelators into cells or by incubating cells with the AM ester form of the chelators, one can control the cytosolic calcium concentration, an important means to study the roles of calcium. Key advantages of these calcium chelators include relative insensitivity toward intracellular pH change and fast release of calcium.
  • Kd (no Mg2 ): 0.59 uM, Kd (1 mM Mg2 ): 0.70 uM
  • Cell permeability: Membrane impermeant
  • White solid soluble in water
  • Store at 4°C
Formule: C₂₂H₂₀N₂O₁₀K₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00070080
Numéro CAS: 73630-08-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité