5,5'-difluoro BAPTA tetrapotassium salt ≥95% (par CCM) chélateur d'ions, pour détermination du calcium
Fournisseur: Biotium
50006
50006.EA 382 EUR InStock
50006.
5,5'-difluoro BAPTA tetrapotassium salt ≥95% (par CCM) chélateur d'ions, pour détermination du calcium
5,5'-difluoro BAPTA tetrapotassium salt
BAPTA and its derivatives are calcium chelators that are commonly used to form calcium buffers with well-defined calcium concentrations. By injecting the chelators into cells or by incubating cells with the AM ester form of the chelators, one can control the cytosolic calcium concentration, an important means to study the roles of calcium.
  • Kd (no Mg2 ): 0.59 uM, Kd (1 mM Mg2 ): 0.70 uM
  • Cell permeability: Membrane impermeant
  • White solid soluble in water
  • Store at 4°C
Key advantages of these calcium chelators include relative insensitivity toward intracellular pH change and fast release of calcium. Biotium offers several BAPTA chelators with calcium dissociation constants covering the biologically significant range from 10-7 to 10-2 M.
Formule: C₂₂H₁₈F₂K₄N₂O₁₀
MW: 665 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 152290-47-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité