Rhod-2 triammonium salt ≥90% (par HPLC) indicateur fluorescent, pour détermination du calcium
Fournisseur: Biotium
50020
50020.EA 335 EUR InStock
50020.
Rhod-2 triammonium salt ≥90% (par HPLC) indicateur fluorescent, pour détermination du calcium
Rhod-2 triammonium salt
Membrane-impermeant calcium indicator that can be loaded into cells via microinjection or scrape loading.
  • Kd: 1 uM
  • λEx/λEm (low or high [Ca2+]) = 556/576 nm
  • ε (556 nm) = 80,000 M-1cm-1
  • Cell permeability: Membrane impermeant
  • Orange red solid soluble in DMSO and water (pH >6)
  • Store at 4°C and protect from light, especially in solution
Formule: C₄₀H₅₁N₇O₁₁
MW: 806 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 129787-65-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité