Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rhod-2 trisodium salt ≥90% (par HPLC) indicateur fluorescent, pour détermination du calcium

Fournisseur: Biotium

50022
50022.EA 335 EUR InStock
50022.
Rhod-2 trisodium salt ≥90% (par HPLC) indicateur fluorescent, pour détermination du calcium
Rhod-2 trisodium salt
Membrane-impermeant calcium indicator that can be loaded into cells via microinjection or scrape loading.

  • Kd: 1 uM
  • λEx/λEm (low or high [Ca2+])= 556/576 nm
  • ε (556 nm) = 80,000 M-1cm-1
  • Cell permeability: Membrane impermeant
  • Orange red solid soluble in DMSO and water (pH >6)
  • Store at 4°C and protect from light, especially in solution


Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité