Rhod-590 AM ester indicateur fluorescent, pour détermination du calcium
Fournisseur: Biotium
50025
50025.EA 616 EUR InStock
50025.
Rhod-590 AM ester indicateur fluorescent, pour détermination du calcium
Rhod-590 AM ester
Membrane-permeant form of Rhod-590 calcium indicator dye that can be loaded into cells via incubation. Because of the relatively low water solubility of the AM ester, Pluronic F-127, a mild detergent, is often used as a dispersing agent to facilitate dye loading. Rhod-590 AM ester itself does not bind Ca2 , but it is readily hydrolyzed to Rhod-590 by endogenous esterases once it enters cells.
  • Absorption/Emission 590nm/616nm (low [Ca2+] )
  • Absorption/Emission 595nm/626nm (high [Ca2+] )
  • Kd 0.61μM
  • Cell permeability: Membrane permeant
  • Dark purple solid soluble in DMSO
  • Store at -20°C and protect from light, especially in solution
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité