Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Indo-1 pentasodium salt ≥95% (par HPLC) indicateur fluorescent, pour détermination du calcium

Fournisseur: Biotium

50042
50042.EA 254 EUR InStock
50042.
Indo-1 pentasodium salt ≥95% (par HPLC) indicateur fluorescent, pour détermination du calcium
Indo-1 pentasodium salt
Membrane-impermeant calcium indicator that can be loaded into cells via microinjection or scrape loading.

  • Kd: 250 nM
  • λEx/λEm (no Ca2+) = 349/482 nm
  • λEx/λEm (high Ca2+) = 331/398 nm
  • ε (349 nm, no Ca2+) = 33,000 M-1cm-1
  • Cell permeability: Membrane impermeant
  • Light yellow solid soluble in DMSO
  • Store at 4°C and protect from light, especially in solution

We also offer membrane-permeant Indo-1, AM Ester.


Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité