Acétone ≥99.5% (par GC), Finyte® for Microelectronic, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
5008-05EA 174 EUR InStock
5008-05
Acétone ≥99.5% (par GC), Finyte® for Microelectronic, J.T.Baker®
Acétone
Formule: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Point d'ébullition: 56,2
Point de fusion: –95.4 °C
Densité: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: <–20 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
ONU: 1090
ADR: 3 II
ATTEINDRE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Microelectronic Use = 99.5 %
Assay (by GC) ≥99.5 %
Color (APHA) ≤10
Acidity (µeq/g) ≤0.3
Aldehydes (as HCHO) ≤20000 ppb
Alkalinity (µeq/g) ≤0.5
Isopropyl Alcohol (CH₃CHOHCH₃)(BY WT) ≤0.05 %
Methanol (CH₃OH)(BY WT) ≤0.05 %
Sulfate (SO₄), For Information Only = 3000.0 ppb
Residue after Evaporation ≤3000.0 ppb
Water (H₂O) ≤0.50 %
Solubility in H₂O Passes Test
Chloride (Cl) ≤200.0 ppb
Phosphate (PO₄) ≤50.0 ppb
Trace Impurities - Aluminum (Al) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Antimony (Sb) ≤5.0 ppb
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤5.0 ppb
Trace Impurities - Barium (Ba) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Beryllium (Be) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Bismuth (Bi) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Boron (B) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Cadmium (Cd) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Calcium (Ca) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Chromium (Cr) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Cobalt (Co) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Gallium (Ga) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Germanium (Ge) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Gold (Au) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Lead (Pb) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Lithium (Li) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Magnesium (Mg) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Molybdenum (Mo) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Niobium (Nb) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Potassium (K) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Silicon ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Silver (Ag) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Sodium (Na) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Strontium (Sr) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Tantalum (Ta) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Thallium (Tl) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Tin (Sn) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Titanium (Ti) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Vanadium (V) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Zinc (Zn) ≤10.0 ppb
Trace Impurities - Zirconium (Zr) ≤10.0 ppb
Particle Count - 0.5 µm and greater ≤50 par/ml
Particle Count - 1.0 µm and greater ≤8 par/ml
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..