Acide sulfurique ≥96%, SLSI pour industrie électronique
Fournisseur: BASF ELECTRONIC CHEMICALS
Danger
50139211
50139211.EA 1410 EUR InStock
50139211.
Acide sulfurique ≥96%, SLSI pour industrie électronique
Acide sulfurique
Produit de BASF
Information de livraison: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR office or supplier.
Attention: Ce produit n'est pas autorisé à la vente dans tous les pays : Veuillez vérifier auprès de votre bureau VWR I local ou de votre fournisseur.
Formule: H₂SO₄
Point d'ébullition: ~335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3 °C
Densité: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 1830
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119458838-20
Merck Index: 14,08974
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité