Phytochemical standard, aloin, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
50292-10MG
50292-10MGEA 364 EUR InStock
50292-10MG
Phytochemical standard, aloin, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Purgative activity in rats requires activation by Eubacterium sp. strain BAR or similar intestinal anaerobe, presumably by conversion to aloe-emodin anthrone.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62d48fdc2de234d3101e9142ecc213dd7d74df03&vid=62d48fdc2de234d3101e9142ecc213dd7d74df03&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité